212350
Chlorazol fast pink BK
Dye content 30 %
Sinonimo/i:
Benzo Fast Pink 2BL, Direct Red 75, Sirius Rose BB
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Dye content, 30%
λmax
522 nm
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1ccc2cc(cc(O)c2c1N=Nc3ccc(NC(=O)Nc4ccc(N=Nc5c(N)ccc6cc(cc(O)c56)S([O-])(=O)=O)c(c4)S([O-])(=O)=O)cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3