Documenti fondamentali
210447
Sigma-Aldrich
Acid Blue 120
Dye content 40 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H23N5Na2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
695.68
Colour Index:
26400
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Composizione
Dye content, 40%
λmax
574 nm
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc(\N=N\c3ccc(\N=N\c4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)c5ccccc35)c6cccc(c26)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C33H25N5O6S2.2Na/c1-21-12-14-22(15-13-21)34-31-19-18-30(27-10-5-11-32(33(27)31)46(42,43)44)38-37-29-17-16-28(25-8-2-3-9-26(25)29)36-35-23-6-4-7-24(20-23)45(39,40)41;;/h2-20,34H,1H3,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b36-35+,38-37+;;
BMYUQZABARGLAD-GGNJJQLWSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)