Documenti fondamentali
210242
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol
≥98%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4OCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Stato
solid
Punto di fusione
76-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(OCC(O)CO)cc1
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-2-4-10(5-3-9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
UWZDUHTYIUMENV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)