Documenti fondamentali
209805
Sigma-Aldrich
3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(CN)C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitrile
Stringa SMILE
CC(C#N)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(6-11)8-3-2-4-9(5-8)10(12)13/h2-5,7H,1H3,(H,12,13)
IRYIYPWRXROPSX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid was used in screening of cobalt containing nitrile hydratases for their enantioselectivity towards wide range of chiral nitriles.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S van Pelt et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(8), 3011-3019 (2011-03-08)
In this study a diverse range of purified cobalt containing nitrile hydratases (NHases, EC 4.2.1.84) from Rhodopseudomonas palustris HaA2 (HaA2), Rhodopseudomonas palustris CGA009 (009), Sinorhizobium meliloti 1021 (1021), and Nitriliruptor alkaliphilus (iso2), were screened for the first time for their