Documenti fondamentali
209252
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
COc1cc(Cl)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene participates in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of aryl- and heteroaryl chlorides with potassium cyclobutyltrifluoroborate[1].
Applicazioni
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene was used in the regioselective synthesis of TMC-264, tricyclic structure having chloro-1H-dibenzo[b,d]pyran-4,6-dione skeleton[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The first total synthesis and structural determination of TMC-264.
Tatsuta K, et al.
Tetrahedron Letters, 49(25), 4036-4039 (2008)
Gary A Molander et al.
The Journal of organic chemistry, 73(19), 7481-7485 (2008-09-02)
Suitable conditions were found for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of potassium cyclopropyl- and cyclobutyltrifluoroborates with aryl chlorides. Both of these secondary alkyl trifluoroborates coupled in moderate to excellent yield with electron-rich, electron-poor, and hindered aryl chlorides to give a variety