209074
Ammonium hexachloroosmate(IV)
reagent grade
Sinonimo/i:
Ammonium osmium chloride, Osmium(IV)-ammonium chloride
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
170 °C (subl.) (lit.)
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Os/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
SRBXXQDKBKTWOC-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
- Measurement of the dynamics of residual stresses in copper during heating: This study discusses the formation of PdOs bimetallic nanoalloy using ammonium hexachloroosmate(IV) and its application in understanding stress dynamics in metals during heating processes (ResearchGate).
- Electrochemical DNA Hybridization Sensor Using Poly -co-Ethylamine Redox Polymer: This research discusses the preparation of Os(bpy)2Cl2 by mixing bipyridine with ammonium hexachloroosmate in ethylene glycol, showing the application of this compound in biosensor technology (Core.ac.uk).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?