205613
Aliquat® 336
Sinonimo/i:
Tricaprylylmethylammonium chloride, Trioctylmethylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Indice di rifrazione
n20/D 1.4665 (lit.)
Densità
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Heart
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C