204331
Ammonium hexafluorosilicate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cryptohalite
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.2H3N/c1-7(2,3,4,5)6;;/h;2*1H3/q-2;;/p+2
ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?