Documenti
203394
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) oxide
≥99.95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HfO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.49
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.95%
Forma fisica
powder
Densità
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In recent years silicon carbide, SiC, has re-emerged as a vital technological material that is crucial in many materials and engineering applications.