Documenti fondamentali
201200
Sigma-Aldrich
5-Chloro-4-nitro-o-toluidine
40%
Sinonimo/i:
2-Amino-4-chloro-5-nitrotoluene, 5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(NO2)(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
contiene
~60% water
Concentrazione
40%
Punto di fusione
164-167 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
Cc1cc(c(Cl)cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7ClN2O2/c1-4-2-7(10(11)12)5(8)3-6(4)9/h2-3H,9H2,1H3
OKOSGBYZOWWAPH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Chloro-4-nitro-o-toluidine was used in the synthesis of 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Romkes et al.
Cancer research, 47(19), 5108-5111 (1987-10-01)
The competitive receptor binding affinities of thirteen 2-substituted 3,7,8-trichlorodibenzo-p-dioxins to hepatic cytosol from rat, mouse, guinea pig, and hamster were determined with [3H]-2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin as the radioligand. Multiple parameter linear regression analysis of the binding data from the four species gave