200654
Ethyl cellulose
viscosity 300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
Sinonimo/i:
Ethylcellulose
Stato
granular
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
698 °F
Concentrazione
48.0-49.5%
Grado di funzionalizzazione
48% ethoxyl
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
Viscosità
300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
Temp. transizione
softening point 157 °C
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can be used as an efficient carrier for multiparticulate sustained drug delivery. For example, it can be used to develop polymeric microspheres for the controlled release of Ivabradine HCL (IBH).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?