Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 577,00 € |
Informazioni su questo articolo
577,00 €
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green
solubility
soluble, hazy to turbid
Amax
≥0.50 at 644-655 nm in methanol at 0.005 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].CNc1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](/C)C.[O-]C(=O)c7ccccc7C8=C9C=C(Br)C(=O)C(Br)=C9Oc%10c(Br)c([O-])c(Br)cc8%10
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S.C15H15N3S.2ClH.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;;;;/h1-6,25H,(H,27,28);5-10H,1-4H3;4-9H,1-3H3;2*1H;;/q;+1;;;;2*+1/p-3
InChI key
CSDDIABEPMTRIP-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description powder or crystals | description - | description powder |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| color dark green | color green to black | color - | color - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder |
| solubility soluble, hazy to turbid | solubility - | solubility acetic acid: 1 mg/mL | solubility water: soluble |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?