Documenti fondamentali
199206
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxyphenylacetate
97%
Scegli un formato
25 G
51,03 €
51,03 €
Prezzo di listino72,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
51,03 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Beilstein:
2209665
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
51,03 €
Prezzo di listino72,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
158 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)Cc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-12-9-5-3-8(4-6-9)7-10(11)13-2/h3-6H,7H2,1-2H3
ZQYLDVNTWDEAJI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 4-methoxyphenylacetate was used in the synthesis of 7,8-dihydroxy-2-(4′-hydroxybenzyl)-4H-1-benzopyran-4-one[1].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Giulio Rastelli et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(5), 1427-1436 (2002-03-12)
The relative binding affinities to human aldose reductase (ALR2) of three new 7-hydroxy-2-benzyl-4H-1-benzopyran-4-one inhibitors were predicted by free energy perturbation (FEP) simulations. Molecular substitutions were specifically designed to investigate the role of hydrogen bonding at the active site of ALR2.