Documenti
197971
Sigma-Aldrich
Ethyl homovanillate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetate
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
P. eboll.
180-185 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-15-11(13)7-8-4-5-9(12)10(6-8)14-2/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl homovanillate is a strong inhibitor of monoamine oxidase A (MAOA).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Guoxin Tao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(15), 4777-4788 (2005-06-07)
Eugenol (1) is an active principle of Rhizoma acori graminei, a medicinal herb used in Asia for the treatment of symptoms reminiscent of Alzheimer's disease (AD). It has been shown to protect neuronal cells from the cytotoxic effect of amyloid