Documenti fondamentali
197955
Sigma-Aldrich
Methyl 3,4-dimethoxybenzoate
≥98%
Sinonimo/i:
Methyl veratrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98%
P. ebollizione
283 °C (lit.)
Punto di fusione
59-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)