Documenti fondamentali
196827
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluorotoluene
99%
About This Item
Formula condensata:
HC6F4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
125-126 °C (lit.)
Densità
1.347 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(F)c(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C7H4F4/c1-3-6(10)4(8)2-5(9)7(3)11/h2H,1H3
POMGTQLCZJZYAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Direct arylation reaction of 2,3,5,6-tetrafluorotoluene with various arylhalides has been investigated[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marc Lafrance et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8754-8756 (2006-07-06)
Penta-, tetra-, tri-, and difluorobenzenes undergo direct arylation with a wide range of arylhalides in high yield. Inverse reactivity is observed compared to the common electrophilic aromatic substitution pathway since electron-deficient, C-H acidic arenes react preferentially. Computational studies indicate that