Documenti fondamentali
195405
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3-(p-Tolyloxy)benzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4OC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.59 (lit.)
P. ebollizione
140 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Cc1ccc(Oc2cccc(C=O)c2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c1-11-5-7-13(8-6-11)16-14-4-2-3-12(9-14)10-15/h2-10H,1H3
ASKLCRGXIJGVOY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde was used in the synthesis of benzoxazole derivatives of the mannopeptimycin glycopeptide antibiotics[1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Phaik-Eng Sum et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(15), 2607-2610 (2003-07-11)
A series of benzoxazole derivatives of the mannopeptimycin glycopeptide antibiotics was synthesized via a novel benzoxazole formation reaction by treating aminophenol of mannopeptimycin-beta with an aldehyde and DDQ in DMF. Some of these derivatives (e.g., 5b, 5d, 5m, and 7b)