Key Documents
195057
Sigma-Aldrich
2-Benzylaminopyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
P. eboll.
116-131 °C/0.6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
95-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(Nc1ccccn1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-2-6-11(7-3-1)10-14-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2,(H,13,14)
WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Benzylaminopyridine on reaction with BBr3 yields the corresponding amino or hydroxy substituted compounds. It forms 5- and 6-coordinated organometallic complexes of gallium(III) and indium(III).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Five-Coordinate Organometallic Complexes of Gallium and Indium.
Zhou Y and Richeson DS.
Organometallics, 14(7), 3558-3561 (1995)
Boron tribromide mediated debenzylation of benzylamino and benzyloxy groups.
Paliakov E and Strekowski L.
Tetrahedron Letters, 45(21), 4093-4095 (2004)