Documenti fondamentali
194190
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyldodecanamide
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10CON(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
166-167 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)N(CC)CC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)