Documenti fondamentali
193321
Sigma-Aldrich
Piperonyl isobutyrate
99%
Sinonimo/i:
Isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero MDL:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
91-92 °C/0.005 mmHg (lit.)
Densità
1.154 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(13)14-6-9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
RQULTIASPCVEFO-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)