Documenti fondamentali
192937
Sigma-Aldrich
exo-2-Norbornyl formate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
65-67 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=CO[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C8H12O2/c9-5-10-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h5-8H,1-4H2/t6-,7+,8+/m1/s1
SGXIEZNAOCVSKO-CSMHCCOUSA-N
Descrizione generale
exo-2-norbornyl formate participates in ruthenium-catalyzed novel transformations of alkyl formates.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ruthenium complex-catalyzed novel transformation of alkyl formates.
Kondo T, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 489(1), 83-91 (1995)