Documenti fondamentali
192643
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-hydroxypyridinium bromide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
chunks
Punto di fusione
104-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CC[n+]1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H9NO.BrH/c1-2-8-5-3-4-7(9)6-8;/h3-6H,2H2,1H3;1H
ZGQVRFVHWWFKRP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and gas chromatographic evaluation of a high-temperature hydrogen-bond acid stationary phase.
Martin SD, et al.
Journal of Chromatography A, 805(1), 217235-217235 (1998)
Chemometric evaluation of the solvent properties of liquid organic salts.
Pool SK and Poole CF.
Analyst, 120(2), 289-294 (1995)
Avi Weissberg et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 71-77 (2017-07-18)
A methodology for sensitive determination of sarin (GB), soman (GD) and cyclosarin (GF) chemical warfare agents in aqueous media was developed. The method incorporates direct derivatization with 2-[(dimethylamino)methyl]phenol (2-DMAMP), a commercially available, water-soluble reagent, followed by LC-ESI-MS/MS analysis in the