Documenti fondamentali
191264
Sigma-Aldrich
3-Phenylglutaric acid
97%
Sinonimo/i:
β-Phenylglutaric acid, 3-Phenylpentanedioic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH2CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
140-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O4/c12-10(13)6-9(7-11(14)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
RZOKZOYSUCSPDF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)