188611
3-[2-(Diethylamino)ethyl]-7-hydroxy-4-methylcoumarin hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Punto di fusione
284-287 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CCN(CC)CCC1=C(C)c2ccc(O)cc2OC1=O
InChI
1S/C16H21NO3.ClH/c1-4-17(5-2)9-8-14-11(3)13-7-6-12(18)10-15(13)20-16(14)19;/h6-7,10,18H,4-5,8-9H2,1-3H3;1H
RLJNKMCFVQMDFR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- novel metal-free and zinc phthalocyanines with four 3-[(2-diethylamino)ethyl]-7-oxo-4-methylcoumarin dye groups via cyclotetramerization
- 3-(2-diethylaminoethyl)-4-methyl-7-substituted coumarins, having antifungal activities against Botrytis cinerea
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3