Documenti fondamentali
186716
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-4-(morpholinomethyl)phenol hydrochloride monohydrate
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19NO2 · HCl · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.77
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical grade
Punto di fusione
188-192 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].[H]O[H].Cc1cc(CN2CCOCC2)c(C)cc1O
Applicazioni
Precursor to "Ozalid"dyes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)