186309
Chlorosulfonic acid
99%
Sinonimo/i:
Sulfuric chlorohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 25 °C)
3.3 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
37.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
pKa
-6
P. eboll.
151-152 °C/755 mmHg (lit.)
Densità
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Colonnina o piastra per SPE
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter