186104
3,5-Dimethylpiperidine, mixture of cis and trans
≥99%
Sinonimo/i:
3,5-Lupetidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4454 (lit.)
P. eboll.
144 °C (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CNCC(C)C1
InChI
1S/C7H15N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3
IDWRJRPUIXRFRX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Substituted bisphenol A derivatives as β-amyloid peptide aggregation inhibitors
MMP-13 selective isonipecotamide α-sulfone hydroxamates
Gem-diamines for active organocatalysts for biodiesel production
Benzimidazole inhibitors of the antigen receptor-mediated NF-κB
Reactant for Mannich reactions to form Ru(II) complexes
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup