183997
Trihexylamine
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9.3 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. eboll.
150-159 °C/12 mmHg (lit.)
263-265 °C (lit.)
Densità
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H39N/c1-4-7-10-13-16-19(17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?