Documenti fondamentali
183776
Sigma-Aldrich
N-Methyldioctylamine
98%
Sinonimo/i:
N,N-Dioctylmethylamine
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)7]2NCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.48
Beilstein:
1750823
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4424 (lit.)
P. ebollizione
162-165 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−30.1 °C (lit.)
Densità
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCN(C)CCCCCCCC
InChI
1S/C17H37N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18(3)17-15-13-11-9-7-5-2/h4-17H2,1-3H3
YJLYANLCNIKXMG-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)