Documenti fondamentali
183628
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.03
Beilstein:
2082362
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
P. ebollizione
148-151 °C (lit.)
Punto di fusione
35-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)