Documenti fondamentali
182796
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl stearate)
average Mw ~90,000 by GPC, granular
Sinonimo/i:
Poly(vinyl octadecanoate), Vinyl stearate homopolymer
About This Item
Formula condensata:
(CH2CH[O2C(CH2)16CH3])n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Stato
granular
PM
average Mw ~90,000 by GPC
Temp. transizione
Tg 45 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC=C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)