18165
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +26±2°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.475
Densità
1.692 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
MONMFXREYOKQTI-UWTATZPHSA-N
Categorie correlate
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter