180459
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
275-276 °C (lit.)
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C10H12O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7,11H,1-4H2
UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup