177253
Guanidina
99%
Sinonimo/i:
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloruro di guanidinio
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
180-185 °C (lit.)
Densità
1.3 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves