Documenti fondamentali
177121
Sigma-Aldrich
3-Quinolinecarboxaldehyde
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Beilstein:
113269
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 177121, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
68-71 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-8-5-9-3-1-2-4-10(9)11-6-8/h1-7H
RYGIHSLRMNXWCN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The structure and vibrational spectra of 3-quinolinecarboxaldehyde has been studied[1].
Applicazioni
3-Quinolinecarboxaldehyde was used in the synthesis of 1,4-addition products[2].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
M Kumru et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 90, 28-34 (2012-02-07)
Combined experimental and theoretical studies have been performed on the structure and vibrational spectra (IR and Raman spectra including far region) of 3-quinolinecarboxaldehyde. Hartree-Fock (HF) and density functional theory (DFT) B3LYP calculations have been employed with the 6-311++G(d,p) basis set
Ferles M and Kocian O.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 46(6), 1518-1522 (1981)