Key Documents
175250
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1-indanone
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.19
Beilstein:
1238602
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
105-109 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-Methoxy-1-indanone was used in the synthesis of 5-methoxyninhydrin (2,2-dihydroxy-5-methoxy-1,3-indanedione).
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthetic Routes to Ninhydrins. Preparation of Ninhydrin, 5-Methoxyninhydrin, and 5-(Methylthio) ninhydrin.
Synthetic Communications, 21(21), 2231-2256 (1991)