175080
Magic Acid
100%
Sinonimo/i:
Fluorosulfuric acid-antimony pentafluoride 1:1
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
100%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OS(F)(=O)=O.F[Sb](F)(F)(F)F
InChI
1S/FHO3S.5FH.Sb/c1-5(2,3)4;;;;;;/h(H,2,3,4);5*1H;/q;;;;;;+5/p-5
QNDPUZFBWUBSNH-UHFFFAOYSA-I
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?