173606
4-Ethoxybenzaldehyde
99%
Sinonimo/i:
p-Ethoxybenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
P. eboll.
255 °C (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OCC)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3
JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter