Documenti
17108
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-pyridinesulfonamide
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.20
Beilstein:
389057
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1ccc(nc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-5-2-3-6(8-4-5)11(7,9)10/h2-4H,1H3,(H2,7,9,10)
HXURYNQXMBRJLU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Methyl-2-pyridinesulfonamide was used to develop a copper-catalyzed aziridination protocol.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Hoon Han et al.
Organic letters, 6(22), 4109-4112 (2004-10-22)
[reaction: see text] We have developed, on the basis of a chelation-strategy, an efficient copper-catalyzed aziridination protocol with the use of 5-methyl-2-pyridinesulfonamide and PhI(OAc)(2). The reaction proceeds smoothly under mild conditions to give aziridines in moderate to good yields in