Documenti fondamentali
167177
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2(3H)-benzofuranone
97%
Sinonimo/i:
2,5-Dihydroxyphenylacetic acid lactone, Homogentisic lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Beilstein:
128621
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
192-194 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2OC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(10)11-7/h1-3,9H,4H2
POUITAHNNRJWMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Hydroxy-2(3H)-benzofuranone participates in lewis acid mediated synthesis of 2(3H)-benzofuranones[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lewis acid promoted synthesis of 2 (3H)-benzofuranones.
Babu BR, et al.
Indian J. Chem. B, 45(11), 2546-2546 (2006)
Hagai Tavori et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7504-7509 (2008-06-24)
Paraoxonase1 (PON1) is a HDL bound enzyme and many of the anti-atherogenic properties of HDL are attributed to PON1. The enzyme precise mechanism of protective action and its endogenous substrate remain elusive. PON1 hydrolyzes organophosphates, arylesters and lactones, whereas the