162876
Dichloromethylene-dimethyliminium chloride
technical grade
Sinonimo/i:
(Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Punto di fusione
183-187 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].C\[N+](C)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2N.ClH/c1-6(2)3(4)5;/h1-2H3;1H/q+1;/p-1
NRNFKRFWZQQDMD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges