Documenti fondamentali
161918
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylglycine
98%
Sinonimo/i:
α-amino-α-phenyl-Benzeneacetic acid
Scegli un formato
5 G
169,00 €
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
169,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2NC(C6H5)2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
2,2-Diphenylglycine, 98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white to off-white
Punto di fusione
245-247 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)