Key Documents
160369
Sigma-Aldrich
Phenylmalonic acid
98%
Sinonimo/i:
α-Carboxyphenylacetic acid, α-Phenylmalonic acid, 2-Phenylpropanedioic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
2048729
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
149-152 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-8(11)7(9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)(H,12,13)
WWYDYZMNFQIYPT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
V L Lapidus et al.
Antibiotiki, 26(5), 357-360 (1981-05-01)
Distribution of carbenicillin, benzylpenicillin and phenylmalonic acid in butyl acetate-water and methylene chloride-water systems within wide ranges of pH of the aqueous phase was studied. The experimental data were reviewed taking into account the distribution between the phases of the