Documenti fondamentali
159506
Sigma-Aldrich
4-Tritylaniline
97%
Sinonimo/i:
4-Triphenylmethylaniline
Scegli un formato
5 G
63,10 €
63,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
63,10 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3CC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
63,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
255-257 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H21N/c26-24-18-16-23(17-19-24)25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-19H,26H2
XYHDHXBLSLSXSR-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
367095497312103543
4-Tritylaniline 97%
159506
4-Tritylaniline
4-Piperidinemethanol 97%
497312
4-Piperidinemethanol
4-Nitroanisole 97%
103543
4-Nitroanisole
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
255-257 °C (lit.)
mp
-
mp
55-59 °C (lit.)
mp
-
functional group
phenyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
functional group
nitro
Descrizione generale
4-Tritylaniline is also referred as p-tritylaniline.[1]
Applicazioni
4-Tritylaniline was used in the preparation of:
  • 5-tritylisatin[2]
  • 2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-4,5-bis(4-tritylanilinocarbonyl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate[1]
  • bis-4,4-[6-chloro-N-(4-tritylphenyl)-[1,3,5]triazine-2,4-diamine]-[2,2-disulfonic acid]-stilbene, novel fluorophore, with potential application as an optical brightener[3]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of a Fluorophore with Improved Optical Brightness.
Okuom M, et al.
International Journal of Organic Chemistry (2013)
Larry L Klein et al.
Tetrahedron letters, 54(8), 1008-1011 (2013-03-08)
Isatins are valuable intermediates for heterocyclic chemistry. Most of the common methods for their production are less than adequate when the number and lipophilicity of substituents on the targeted isatin are increased. Our group desired such molecules and identified an
2, 7-Di-tert-butyl-9, 9-dimethyl-4, 5-bis (4-tritylanilinocarbonyl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
Vysotsky MO and Schollmeyer D.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(1), o169-o171 (2006)
Salvatore Debonis et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(5), 1115-1125 (2008-02-13)
The human kinesin Eg5 is a potential drug target for cancer chemotherapy. Eg5 specific inhibitors cause cells to block in mitosis with a characteristic monoastral spindle phenotype. Prolonged metaphase block eventually leads to apoptotic cell death. S-trityl-L-cysteine (STLC) is a