158798
Pentafluoropyridine
≥99%
Sinonimo/i:
2,3,4,5,6-Pentafluoropyridine, Perfluoropyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
Densità
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
XTGOWLIKIQLYRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pentafluoropyridine is a fluorinated building block for the synthesis of polysubstituted pyridine derivatives.
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup