Documenti
157430
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyryl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2CHC(O)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
137-139 °C (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(CC)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
SMUKODJVMQOSAB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Ethylbutyryl chloride was used in syntheses of bicyclic thiophene derivatives.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Joseph L Duffy et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(5), 1401-1405 (2005-02-17)
A novel class of antagonists of the human glucagon receptor (hGCGR) has been discovered. Systematic modification of the lead compound identified substituents that were essential for activity and those that were amenable to further optimization. This SAR exploration resulted in