Documenti fondamentali
155926
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H9OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCCC(O)C1C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)