Documenti fondamentali
155586
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
99%
Sinonimo/i:
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Scegli un formato
1 G
33,25 €
5 G
124,00 €
33,25 €
Prezzo di listino66,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
33,25 €
5 G
124,00 €
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(OCH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
99%
33,25 €
Prezzo di listino66,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
34-35 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
COc1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The nuclear magnetic resonance spectral parameters for 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde has been studied[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The range of in anisole derivatives. An indicator of torsion and compression of the methoxy group.
Canadian Journal of Chemistry, 63(3), 782-786 (1985)