Documenti fondamentali
152234
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitroanisole
97%
Sinonimo/i:
5-Methoxy-2-nitrotoluene
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Beilstein:
2328600
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
RTZOGYCMIMOVHU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Methyl-4-nitroanisole was used in the preparation of enamine[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
446.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
230 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Andrew Tsotinis et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (3)(3), 382-383 (2003-03-05)
The design and expeditious synthesis of two new indole analogs with up to 5-fold potency of that of melatonin is described.