Documenti
152056
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
2,5-Dimethyl-p-anisaldehyde
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H2(CH3)2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
147-149 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
31-35 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(C)c(C=O)cc1C
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-5-10(12-3)8(2)4-9(7)6-11/h4-6H,1-3H3
KYHULTSMPDXSLR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2,5-Dimethyl-4-methoxybenzaldehyde may be used in chemical synthesis studies.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3